Imprimer
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-5-bromo-2-methylpyridine
OR18558-5G OR18558-10G
APOSOR18558-5GEA 60.9 EUR
APOSOR18558-5G APOSOR18558-10G
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Formule: C₆H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09031418
Numéro CAS: 914358-73-9