Imprimer
N-Boc-2-chloroethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloroethylamine, N-BOC protected
OR18557-1G OR18557-5G
APOSOR18557-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18557-1G APOSOR18557-5G
N-Boc-2-chloroethylamine
N-Boc-2-chloroethylamine
Formule: C₇H₁₄ClNO₂
MW: 179.6446 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04004074
Numéro CAS: 71999-74-1