Imprimer
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1855-1G OR1855-5G
APOSOR1855-1GEA 0 EUR
APOSOR1855-1G APOSOR1855-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₈N₂O
Point d'ébullition: 72 °C/1,8mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02090888
Numéro CAS: 304903-10-4