Imprimer
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18425-1G OR18425-250MG
APOSOR18425-1GEA 62.5 EUR
APOSOR18425-1G APOSOR18425-250MG
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781621
Numéro CAS: 885518-92-3