Imprimer
3-Chloro-4-iodotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18412-100G OR18412-25G
APOSOR18412-100GEA 224 EUR
APOSOR18412-100G APOSOR18412-25G
3-Chloro-4-iodotoluène 98%
3-Chloro-4-iodotoluène
Formule: C₇H₆ClI
Point d'ébullition: 140 °C/22mmHg
Densité: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079734
Numéro CAS: 116632-42-9