ω,2,4-Trichloroacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2,4-Dichlorophenacyl chloride, α,2,4-Trichloroacetophenone, 2,2',4'-Trichloroacetophenone
OR18371-100G
OR18371-500G
OR18371-1KG
APOSOR18371-100GEA
21.9
EUR
APOSOR18371-100G
APOSOR18371-500G
APOSOR18371-1KG
ω,2,4-Trichloroacétophénone
ω,2,4-Trichloroacétophénone
Formule:
C₈H₅Cl₃O Point d'ébullition: 130…135 °C/4mmHg Point de fusion: 47…56 °C Densité: 1.312 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000934 Numéro CAS: 4252-78-2 EINECS: 224-218-2 ONU: 2923 ADR: 8+6.1,III |