Imprimer
1-Méthylpipérazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR18370-250G OR18370-1KG
APOSOR18370-250GEA 50.9 EUR
APOSOR18370-250G APOSOR18370-1KG
1-Méthylpipérazine
1-Méthylpipérazine
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'ébullition: 137…139 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.903 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005966
Numéro CAS: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
ONU: 2734
ADR: 8+3,II