Imprimer
3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydroxybenzoic acid ethyl ester, Protocatechuic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
OR18368-25G OR18368-100G OR18368-500G
APOSOR18368-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18368-25G APOSOR18368-100G APOSOR18368-500G
3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle
3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002199
Numéro CAS: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0