Imprimer
Bromure de (1-décyl)triphénylphosphonium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18367-100G OR18367-1KG
APOSOR18367-100GEA 261 EUR
APOSOR18367-100G APOSOR18367-1KG
Bromure de (1-décyl)triphénylphosphonium
Bromure de (1-décyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₈H₃₆BrP
Point de fusion: 87…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051854
Numéro CAS: 32339-43-8
EINECS: 250-996-8