Imprimer
2-Chlorobenzimidazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole, 2-Chloro-1H-benzimidazole
OR18361-100G OR18361-25G OR18361-5G
APOSOR18361-100GEA 68.3 EUR
APOSOR18361-100G APOSOR18361-25G APOSOR18361-5G
2-Chlorobenzimidazole 96%
2-Chlorobenzimidazole
Formule: C₇H₅ClN₂
Point de fusion: 180…185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051944
Numéro CAS: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3