Triméthylsilylacetylene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Ethynyltrimethylsilane
OR18355-100G
OR18355-25G
OR18355-500G
APOSOR18355-100GEA
69.6
EUR
APOSOR18355-100G
APOSOR18355-25G
APOSOR18355-500G
Triméthylsilylacetylene 97%
Triméthylsilylacetylene
Formule:
C₅H₁₀Si MW: 98.22 g/mol Point d'ébullition: 52…53 °C Densité: 0.71 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: –34 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008569 Numéro CAS: 1066-54-2 EINECS: 213-919-9 ONU: 1993 ADR: 3 II |