Imprimer
5,8-Dichloro-4-quinolinol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR183470-1G OR183470-250MG
APOSOR183470-1GEA 522 EUR
APOSOR183470-1G APOSOR183470-250MG
5,8-Dichloro-4-quinolinol
5,8-Dichloro-4-quinolinol
Formule: C₉H₅Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272374
Numéro CAS: 53790-82-2