Imprimer
5-Bromothiophène-2-carbaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18347-100G OR18347-25G OR18347-1G
APOSOR18347-100GEA 0 EUR
APOSOR18347-100G APOSOR18347-25G APOSOR18347-1G
5-Bromothiophène-2-carbaldéhyde 97%
5-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₃BrOS
Point d'ébullition: 105…107 °C/11mmHg
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005432
Numéro CAS: 4701-17-1
EINECS: 225-176-8