Imprimer
Fluorène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18343-100G OR18343-250G OR18343-500G
APOSOR18343-100GEA 39.3 EUR
APOSOR18343-100G APOSOR18343-250G APOSOR18343-500G
Fluorène 98%
Fluorène
Formule: C₁₃H₁₀
Point d'ébullition: 295 °C
Point de fusion: 112…115 °C
Densité: 1.202 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001111
Numéro CAS: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III