Imprimer

Terephtalaldéhyde 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR18330-500G OR18330-25G
APOSOR18330-500GEA 0 EUR
APOSOR18330-500G APOSOR18330-25G
Terephtalaldéhyde 98%
Terephtalaldéhyde

Synthesis of photopolymer.

Formule: C₈H₆O₂
Point d'ébullition: 244…247 °C
Point de fusion: 115…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006949
Numéro CAS: 623-27-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR