Imprimer
4-tert-Butyl-1-bromobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
OR18318-100G OR18318-1KG OR18318-500G
APOSOR18318-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18318-100G APOSOR18318-1KG APOSOR18318-500G
4-tert-Butyl-1-bromobenzène 97%
4-tert-Butyl-1-bromobenzène
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
Point d'ébullition: 106…109 °C/20mmHg
Point de fusion: 15…16 °C
Densité: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000108
Numéro CAS: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2