Imprimer
1,2,3-Triazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18314-25G OR18314-100G
APOSOR18314-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18314-25G APOSOR18314-100G
1,2,3-Triazole 98%
1,2,3-Triazole
Formule: C₂H₃N₃
Point d'ébullition: 203 °C/752mmHg
Point de fusion: 23…25 °C
Densité: 1.192 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014490
Numéro CAS: 288-36-8