Imprimer
(Isopropylthio)benzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Isopropyl phenyl sulphide
OR18312-1KG OR18312-250G OR18312-50G
APOSOR18312-1KGEA 122 EUR
APOSOR18312-1KG APOSOR18312-250G APOSOR18312-50G
(Isopropylthio)benzène 97%
(Isopropylthio)benzène
Formule: C₉H₁₂S
Point d'ébullition: 105 °C/ 40mmHg
Densité: 0.9852 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039842
Numéro CAS: 3019-20-3
EINECS: 221-162-0