Imprimer
α-Chloro-p-xylène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
OR18311-100G OR18311-25G OR18311-500G
APOSOR18311-100GEA 43.5 EUR
APOSOR18311-100G APOSOR18311-25G APOSOR18311-500G
α-Chloro-p-xylène 99%
α-Chloro-p-xylène
Intermediate for organic synthesis.
Formule: C₈H₉Cl
Point d'ébullition: 199…201 °C
Point de fusion: 44351 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000919
Numéro CAS: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
ONU: 3265
ADR: 8,III