Imprimer
5-Iodouracile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Iodouracil
OR18306-25G OR18306-500G OR18306-100G
APOSOR18306-25GEA 29 EUR
APOSOR18306-25G APOSOR18306-500G APOSOR18306-100G
5-Iodouracile 97%
5-Iodouracile
Formule: C₄H₃IN₂O₂
MW: 237.98 g/mol
Point d'ébullition: 401
Point de fusion: 274…276 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006020
Numéro CAS: 696-07-1
EINECS: 211-788-2