Imprimer
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
OR18283-100G OR18283-25G OR18283-500G
APOSOR18283-100GEA 39.3 EUR
APOSOR18283-100G APOSOR18283-25G APOSOR18283-500G
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone 98%
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone
Formule: C₂₁H₂₈N₂O
MW: 324.47 g/mol
Point d'ébullition: 420
Point de fusion: 89…95 °C
Point d'éclair: 151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009044
Numéro CAS: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
ONU: 3077
ADR: 9+EHS III