Imprimer
Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR18271-1G OR18271-25G OR18271-5G
APOSOR18271-1GEA 62.5 EUR
APOSOR18271-1G APOSOR18271-25G APOSOR18271-5G
Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Bis(2-iodoethyl) ether
Formule: C₄H₈I₂O
Point d'ébullition: 123,5…124 °C/10mmHg
Densité: 2,296 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092250
Numéro CAS: 34270-90-1