Imprimer
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18268-1G OR18268-250MG
APOSOR18268-1GEA 464 EUR
APOSOR18268-1G APOSOR18268-250MG
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
Formule: C₁₃H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01004640
Numéro CAS: 7039-50-1