Imprimer
5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18106-250MG OR18106-100MG OR18106-1G
APOSOR18106-250MGEA 132 EUR
APOSOR18106-250MG APOSOR18106-100MG APOSOR18106-1G
5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₇BrN₂
MW: 211.0600 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10699211
Numéro CAS: 74420-51-2