Imprimer
(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Aminomethyl)quinoline hydrochloride, Quinolin-2-ylmethanamine hydrochloride
OR18031-250MG OR18031-100MG OR18031-1G
APOSOR18031-250MGEA 313 EUR
APOSOR18031-250MG APOSOR18031-100MG APOSOR18031-1G
(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride 97%
(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂
MW: 194.66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09966142
Numéro CAS: 861036-67-1