Imprimer
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18027-250MG OR18027-1G
APOSOR18027-250MGEA 0 EUR
APOSOR18027-250MG APOSOR18027-1G
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate
Formule: C₈H₈BrNO₃
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 141761-82-2