Imprimer
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR18012-1G OR18012-5G OR18012-250MG
APOSOR18012-1GEA 0 EUR
APOSOR18012-1G APOSOR18012-5G APOSOR18012-250MG
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formule: C₅H₂BrNS
Point de fusion: 43…48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068173
Numéro CAS: 18791-98-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III