Imprimer
Methyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17991-10G OR17991-1G OR17991-5G
APOSOR17991-10GEA 0 EUR
APOSOR17991-10G APOSOR17991-1G APOSOR17991-5G
Methyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂S
Point de fusion: 198…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174679
Numéro CAS: 111042-89-8