Imprimer
Acide 3-amino-2-bromobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR17935-1G OR17935-25G OR17935-5G
APOSOR17935-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17935-1G APOSOR17935-25G APOSOR17935-5G
Acide 3-amino-2-bromobenzoïque
Acide 3-amino-2-bromobenzoïque
Formule: C₇H₆BrNO₂
Point de fusion: 153…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07786957
Numéro CAS: 168899-61-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III