Imprimer
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
OR17913-10G OR17913-250G OR17913-50G
APOSOR17913-10GEA 21.9 EUR
APOSOR17913-10G APOSOR17913-250G APOSOR17913-50G
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
MW: 248.97 g/mol
Point de fusion: 260…280 °C (déc.)
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003723
Numéro CAS: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
ONU: 3261
ADR: 8 II