Imprimer
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid
OR17909-10G OR17909-1G OR17909-50G
APOSOR17909-10GEA 121 EUR
APOSOR17909-10G APOSOR17909-1G APOSOR17909-50G
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128847
Numéro CAS: 938-96-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III