Imprimer
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17898-250MG OR17898-1G OR17898-5G
APOSOR17898-250MGEA 0 EUR
APOSOR17898-250MG APOSOR17898-1G APOSOR17898-5G
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 97%
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₆N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03789623
Numéro CAS: 25193-95-7