Imprimer
3-Méthyl-2-cyclopentène-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17891-100G OR17891-10G OR17891-50G
APOSOR17891-100GEA 169 EUR
APOSOR17891-100G APOSOR17891-10G APOSOR17891-50G
3-Méthyl-2-cyclopentène-1-one
3-Méthyl-2-cyclopentène-1-one
Formule: C₆H₈O
Point d'ébullition: 185…186 °C
Point de fusion: 3 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001403
Numéro CAS: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5