Imprimer
2,3-Dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR17830-100G OR17830-25G OR17830-5G
APOSOR17830-100GEA 183 EUR
APOSOR17830-100G APOSOR17830-25G APOSOR17830-5G
2,3-Dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine 98%
2,3-Dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine
Formule: C₆H₆O₂S
Point d'ébullition: 193 °C
Point de fusion: 10.5 °C
Densité: 1.331 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093622
Numéro CAS: 126213-50-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III