Imprimer
Oxyde de 2-chloroéthyl et de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR17824-100G OR17824-25G OR17824-500G
APOSOR17824-100GEA 39.3 EUR
APOSOR17824-100G APOSOR17824-25G APOSOR17824-500G
Oxyde de 2-chloroéthyl et de méthyle
Oxyde de 2-chloroéthyl et de méthyle
Formule: C₃H₇ClO
Point d'ébullition: 89…90 °C
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000972
Numéro CAS: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
ONU: 3271
ADR: 3,II