Imprimer
4-(4-Bromophényl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17823-100G OR17823-25G
APOSOR17823-100GEA 267 EUR
APOSOR17823-100G APOSOR17823-25G
4-(4-Bromophényl)morpholine
4-(4-Bromophényl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₂BrNO
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112483
Numéro CAS: 30483-75-1