Imprimer
2-Naphthyl boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-2-boronic acid, 2-Naphthyl boric acid
OR1779-25G OR1779-5G OR1779-100G
APOSOR1779-25GEA 31.9 EUR
APOSOR1779-25G APOSOR1779-5G APOSOR1779-100G
2-Naphthyl boronic acid
2-Naphthyl boronic acid
Formule: C₁₀H₉BO₂
MW: 171.99 g/mol
Point de fusion: 267…268 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236051
Numéro CAS: 32316-92-0