Imprimer
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17709-1G OR17709-250MG OR17709-5G
APOSOR17709-1GEA 55.1 EUR
APOSOR17709-1G APOSOR17709-250MG APOSOR17709-5G
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 98%
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
Formule: C6H5BN2O2
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07374882
Numéro CAS: 497147-93-0