Imprimer
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17704-1G OR17704-250MG
APOSOR17704-1GEA 32.2 EUR
APOSOR17704-1G APOSOR17704-250MG
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Formule: C₄H₅ClN₄
Point de fusion: 230…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047355
Numéro CAS: 14631-08-4