Imprimer
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclohexylboronic acid Pinacol ester, 2-Cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohexane
OR17650-100G OR17650-25G
APOSOR17650-100GEA 267 EUR
APOSOR17650-100G APOSOR17650-25G
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 95%
Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₂₃BO₂
Densité: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038749
Numéro CAS: 87100-15-0