Imprimer
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17615-5G OR17615-25G
APOSOR17615-5GEA 82.8 EUR
APOSOR17615-5G APOSOR17615-25G
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781362
Numéro CAS: 864550-40-3