Imprimer
3-Bromo-2-méthyl-1-propène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methylallyl Bromide
OR17610-100G OR17610-25G OR17610-5G
APOSOR17610-100GEA 284 EUR
APOSOR17610-100G APOSOR17610-25G APOSOR17610-5G
3-Bromo-2-méthyl-1-propène
3-Bromo-2-méthyl-1-propène
Formule: C₄H₇Br
MW: 135.00 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C
Densité: 1.339 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134155
Numéro CAS: 1458-98-6
ONU: 2924
ADR: 3+8 II