Imprimer
3-Bromo-2-methoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-o-anisidine, 2-Amino-6-bromoanisole
OR17601-1G OR17601-5G OR17601-10G
APOSOR17601-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17601-1G APOSOR17601-5G APOSOR17601-10G
3-Bromo-2-methoxyaniline
3-Bromo-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13186737
Numéro CAS: 116557-46-1
ONU: 2810
ADR: 6.1 III