Imprimer
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR17572-1G OR17572-5G
APOSOR17572-1GEA 0 EUR
APOSOR17572-1G APOSOR17572-5G
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₆BN₃O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08062342
Numéro CAS: 864754-18-7