Imprimer
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR17569-1G OR17569-25G OR17569-5G
APOSOR17569-1GEA 0 EUR
APOSOR17569-1G APOSOR17569-25G APOSOR17569-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Point de fusion: 44…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864188
Numéro CAS: 847818-70-6