Imprimer
7-Quinolineboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17562-1G OR17562-250MG
APOSOR17562-1GEA 208 EUR
APOSOR17562-1G APOSOR17562-250MG
7-Quinolineboronic acid 95%
7-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11100750
Numéro CAS: 629644-82-2