Imprimer
2,5-Dibromo-4-methylthiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR17553-1G OR17553-250MG
APOSOR17553-1GEA 0 EUR
APOSOR17553-1G APOSOR17553-250MG
2,5-Dibromo-4-methylthiazole
2,5-Dibromo-4-methylthiazole
Formule: C₄H₃Br₂NS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09260910
Numéro CAS: 79247-78-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III