Imprimer
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17550-1G OR17550-5G OR17550-25G
APOSOR17550-1GEA 23.2 EUR
APOSOR17550-1G APOSOR17550-5G APOSOR17550-25G
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C₉H₆BrNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08437036
Numéro CAS: 3951-95-9