Imprimer
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17506-5G OR17506-1G
APOSOR17506-5GEA 0 EUR
APOSOR17506-5G APOSOR17506-1G
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Formule: C₄H₁₁ClN₂O
Densité: 1,052 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226474
Numéro CAS: 4874-17-3