Imprimer
2-Chloroquinazoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17301-1G OR17301-250MG
APOSOR17301-1GEA 40.6 EUR
APOSOR17301-1G APOSOR17301-250MG
2-Chloroquinazoline
2-Chloroquinazoline
Formule: C₈H₅ClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09959715
Numéro CAS: 6141-13-5